Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrated Capillary Protector
Der Applied Biosystems SeqStudio integrierte Kapillar-Protektor (ICP) wird auf der SeqStudio Kartusche verwendet. Mit Gel gefüllt und nur zur einmaligen Verwendung bestimmt.
Marke:  Applied Biosystems™ A31923
11.70 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15899876
  • 12.63 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Der Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrierte Kapillarschutz (ICP) wird auf der SeqStudio Kassette verwendet. Der integrierte Kapillarschutz schützt die Kapillarenden an der Kassette. Der Schutz ist mit Gel gefüllt und dient nur zur einmaligen Verwendung.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Integrierter Kapillarschutz
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis
SeqStudio™
1 each
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2312248 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberA31923
Chargennummer2401251 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberA31923
Chargennummer2401252 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberA31923
Chargennummer2401250 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberA31923
Chargennummer2402254 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberA31923
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Integrated Capillary Protector >