Learn More
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 08 02 0881
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11840772
  • 375.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 8mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
8 mm
100
Dunkelblau, Weiß
Silikon
1,3 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe > Silikon/PTFE dunkelblau/weiß ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A