Learn More
Fisherbrand™ Septum für 13 mm Bördelkappe
Einseitig laminiert mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial.
Marke: Fisherbrand™ 13 02 1470
231.58 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 13 mm
- Trägermaterialien haben unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit, Wiederverschließbarkeit, Sauberkeit, Härte, Dicke
Spezifikation
Septa | |
13 mm | |
1000 |
Grau, Rot | |
Butyl, PTFE | |
1,3 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13