Learn More
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 11 02 0446
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 11mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
11 mm | |
Ja | |
1,5mm |
Blau, Weiß | |
Silikon, Silicone | |
1000 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe > Silikon/PTFE weiß/blau, Kreuzschlitz ,1.5 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur