Learn More
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 11 02 1876
Beschreibung
- 11mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
11 mm | |
1000 |
Rot-Orange | |
Gummi | |
1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe > RedRubber/PTFE rot-orange/beige ,1 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur