Learn More
Fisherbrand™ Septum für 10-425-Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 09 02 1261
Beschreibung
- Septa
Spezifikation
Seota | |
9,5 mm | |
1000 |
Rot, Weiß | |
PTFE, Silikon | |
1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 10-425-Gewindekappe > PTFE/Silikon/PTFE rot/weiß/rot, 1 mm dick, 45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur