Learn More
Hamilton™ Septen
Marke:  Hamilton™ 75841
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10413703
  • 168.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Beschreibung
  • Septen ohne Bluten bis 400°C
  • Ideal für die GC/MS
  • φ: 17mm
Spezifikation
Spezifikation
17 mm
Septa
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Septen > Außendurchmesser: 17 mm