Learn More
Hamilton™ Septen
Marke:  Hamilton™ 75839
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10257942
  • 209.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Beschreibung
  • Septen ohne Bluten bis 400°C
  • Ideal für die GC/MS
  • φ: 11,5mm
Spezifikation
Spezifikation
11,5 mm
Septa
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Septen > Außendurchmesser:11,5mm