Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Verwenden Sie gering-blutende, robuste BTO-Septen für anspruchsvolle GC-MS-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 313P3233-BP
89.31 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Stellen sie die optimale Leistungsfähigkeit Ihres GC-Geräts mit Ausblut- und Temperatur-optimierten Thermo Scientific™ BTO und TR-Green Septen sicher. Diese Septen, hergestellt aus gering blutendem Silikon, besitzen hervorragende mechanische Eigenschaften, eignen sich ideal für anspruchsvolle GC-MS-Anwendungen und können zuverlässig bis zu 400 °C verwendet werden.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Silikon, geringe Trichterbildung | |
Trace and Focus GC-Geräte | |
11 mm |
Marathon, 11 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C | |
Silikon | |
50 (Blisterpackung) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.