Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Verwenden Sie gering-blutende, robuste BTO-Septen für anspruchsvolle GC-MS-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 313B3230
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274543
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stellen sie die optimale Leistungsfähigkeit Ihres GC-Geräts mit Ausblut- und Temperatur-optimierten Thermo Scientific™ BTO und TR-Green Septen sicher. Diese Septen, hergestellt aus gering blutendem Silikon, besitzen hervorragende mechanische Eigenschaften, eignen sich ideal für anspruchsvolle GC-MS-Anwendungen und können zuverlässig bis zu 400 °C verwendet werden.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon, geringe Trichterbildung
Trace and Focus GC-Geräte
11,5 mm
TR-Blue; 11,5 mm Durchm.; Max. Temp. 200°C bis 250°C
Silikon
50 (Glasbehälter)
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Septa >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.