Learn More
Hamilton™ Septen, hohe Temperatur, 7,0 mm Durchmesser (12/Packung)
Die Hochtemperatur-Septen bestehen aus präpariertem PTFE/Silikonkautschuk mit einer Dicke von 3,175 mm (0,125 in)
Marke:  Hamilton™ 75810
Artikelnummer. 11513014
  • 30.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Durchmesser – 7 mm (0,276 in.)
  • Höchsttemperatur – 212 °C/414 °F
  • Material – Silikonkautschuk mit PTFE-Rückseite
  • Dicke – 3,18 mm (0,125 in.)
  • Verkaufsmenge – 12 Septen pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
Hohe Temp.
7,0 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Septen, hohe Temperatur, 7,0 mm Durchmesser (12/Packung) >