Learn More
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anionenaustauschmedium: DEAE
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Cytiva Life Sciences™ Sephaorose™ schnellfließendes Anionenaustauschmedium: DEAE sorgt für geringe unspezifische Bindungen.
Marke:  Cytiva 17-0709-01
Artikelnummer. 10841601
  • 875.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führen
  • Matrix besteht aus quervernetzten6-prozentigen Agarose-Beads
  • Teil der Sepharose Schnellfluss-Ionenaustauschplattform
  • Die hohe chemische Stabilität ermöglicht die bewährte ortsgebundene Reinigung (CIP) und bewährte Desinfektionsprotokolle
  • Erhältlich in einer Reihe von vorgepackten Hilfsmitteln für die Prozessentwicklung
  • Ligand: Diethylaminoethyl
  • Ionenaustauscher-Typ: Schwacher Anionenaustauscher
  • Ionenkapazität: 0.11 Bis 0.16 mmol Cl/ml Medium
  • Bindungsvermögen: 110 mg HSA/ml Medium
  • Druck-/Durchflussspezifikation: 300 Bis 600 cm/h, 100 kPa, XK 50/30 Säule, Betthöhe 15 cm
Erfassung und Reinigung von Proteinen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Zur präparativen Trennung von Proteinen in Anwendungsgebieten der Forschung und Industrie
DEAE Sepharose Fast Flow Medien
45 bis 165 μm
15 cm
Starker Anionenaustauscher
6 % hochvernetzte Agarose
20 % Ethanol
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
4 °C bis 30 °C
400 bis 700 cm/Stunde
5.9 Zoll
0.11 bis 0.16 mM Cl-/ml
100 kPa
2 bis 14
Diethylaminoethyl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anionenaustauschmedium: DEAE > DEAE Sepharose; Packungsgröße: 500 ml