Learn More
Cytiva Sephadex™ LH-20
Für die molekulare Größenbestimmung natürlicher Produkte wie Steroide, Terpenoide, Lipide und Peptide mit geringem Molekulargewicht. Cytiva Life Sciences™Sephadex™ LH-20 ist ein Flüssigkeitschromatographiemedium, das im analytischen und industriellen Maßstab zur Vorbereitung eng verwandter molekularer Spezien hilfreich ist.
Marke:  Cytiva 17-0090-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10309794
  • 202.00 CHF / 25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Vorbereitet für die Verwendung in polaren organischen Lösungsmitteln und wässrigen Lösungsmittelmischungen
  • Hergestellt aus hydroxypropylierten Dextran-Beads, die vernetzt wurden, um ein polysaccharides Netzwerk zu erhalten
  • Die hydrophile und lipophile Doppelnatur der Matrix ermöglicht eine leistungsstarke chromatographische Selektivität
  • Reproduzierbarkeit zwischen einzelnen Chargen
  • Partikelgröße, trocken: 18 μ bis 111 μm
  • Fraktionierungsbereich globulärer Proteine: 4 x 103 bis 5 x 103
  • Stabil in den meisten wässrigen und organischen Eluentensystemen
  • Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre
  • Autoklavierbar: 20 Min. bei 121 °C
  • Fließgeschwindigkeit < ∽ 12 cm/min
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 2-13
Analytische und industrielle Waagen für die Herstellung eng verwandter molekularer Arten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 g
18 bis 111 μm in trockener Form
Feste kugelförmige Beads
Zur Fraktionierung von Lipiden, Hormonen, Vitaminen und anderen kleinen Biomolekülen in polaren organischen Lösungsmitteln und wässrigen Lösungsmittelmischungen
30 cm
2 bis13
Steroide, Terpenoide, Lipide, Peptide mit geringem Molekulargewicht
720 cm/h
Sephadex LH-20 Medium
2.6 cm
11,81 in.
25-45 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 2, Betthöhe 30 cm, 2,6 cm Innendurchmesser
Hydroxypropyliertes, quervernetztes Dextran
4 bis 30 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sephadex™ LH-20 > 25 g