Learn More
Cytiva Sephadex™ G75 Medien
Geeignet für die Gelfiltration
Marke: Cytiva 17-0050-01
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Zwecks Festlegung der maximalen Durchflussrate verhalten sich Beads wie starre Kugeln nach dem Darcy-Gesetz
- Maximaler Betriebsdruck: 0.15 bar
- Arbeitsbereich pH-Wert 2 bis 10
- Partikelgrößenbereich nasser Beads: 90 bis 280 μm
- Bead-Volumen in destilliertem Wasser 12 bis 15 ml/g
- Fraktionierungsbereiche: 1 x 103 bis 5 x 104 für Dextrane, 3 x 103 bis 8 x 104 für globuläre Proteine
Specifications
100 g | |
90 bis 280 μm in nasser Form, 40 bis 120 μm in trockener Form | |
Sephadex G75 Medium | |
5 cm | |
3.93 Zoll | |
min. 90 cm/h, Betthöhe 10 cm, Säule 5 cm Innendurchm. | |
Quervernetztes Dextran | |
4 bis 30 °C |
12 bis 15 mg/g | |
Feste Beads | |
Entsalzung und Pufferaustausch von großen Biomolekülen >80000 Molekulargewicht | |
10 cm | |
2 bis 10 | |
DNA |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Sephadex™ G75 Medien > 100 g
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction