Learn More
Cytiva Sephadexx™ G50 superfeine Medien
Zur Verwendung als bewährtes Gelfiltrationsmedium für die Entsalzung oder den Pufferaustausch von Biomolekülen mit einem Molekulargewicht von >30.000 Da. Die kleine Größe der Beads des Sephadex™ G50 Superfine Mediums erzielt höhere Effizienz.
Marke: Cytiva 17-0041-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bei der Bestimmung der maximalen Flussrate verhalten sich die Mikrosphären gemäß dem Darcy-Gesetz als starre Kugeln
- pH-Arbeitsbereich 2 bis 10
- Partikelgröße der nassen Mikrosphären reicht von 20 bis 80 μm
- Säulenbettvolumen in destilliertem Wasser beträgt 9 bis 11 ml/g
- Fraktionierungsbereiche: 5 x 102 bis 1 x 104 für Dextrane, 1.5 x 103 bis 3 x 104 für globuläre Proteine
Spezifikation
100 g | |
20 bis 80 μm in nasser Form, 20 bis 50 μm in trockener Form | |
Sephadex G50 Medium | |
5 cm | |
3.93 Zoll | |
min. 60 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 15, Betthöhe 10 cm, 5 cm Säuleninnendurchmesser | |
Quervernetztes Dextran | |
4 bis 30 °C |
9 bis 11 mg/g | |
Feste Beads | |
Reinigung von DNA aus kleinen Molekülen durch Gelfiltration (höhere Effizienz mit kürzeren Diffusionsabständen) | |
10 cm | |
2 bis 10 | |
DNA |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sephadexx™ G50 superfeine Medien > 100g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur