Learn More
Cytiva Sephadex™ G50 mittlere Medien
Geeignet für die Gelfiltration
Marke: Cytiva 17-0043-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Partikelgrößenbereich nasser Beads: 100 bis 300 μm
- Fraktionierungsbereich (Mr), globuläre Proteine: 1500 bis 30,000
Spezifikation
100 g | |
100 bis 300 μm in nasser Form, 50 bis 150 μm in trockener Form | |
Sephadex G50 Medium | |
5 cm | |
3.93 Zoll | |
min. 150 cm/h, Betthöhe 10 cm, Säule 5 cm Innendurchm. | |
Quervernetztes Dextran | |
4 bis 30 °C |
9 bis 11 mg/g | |
Feste Beads | |
Für die Trennung von Molekülen Mr > 30.000 von Molekülen Mr < 1500 wie markiertem Protein oder DNA aus nicht konjugierten Farbstoffen, zum Entfernen kleiner Nukleotide aus längeren Nukleinsäureketten | |
10 cm | |
2 bis 10 | |
DNA |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sephadex™ G50 mittlere Medien > 100 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur