Learn More
Cytiva Sephadex™ G-100 Medien
Wird üblicherweise zum Entsalzen und Pufferaustausch sehr großer Biomoleküle verwendet
756.00 CHF - 935.00 CHF
Spezifikation
Menge | 100 g |
---|---|
Säulenbettvolumen | 15 bis 20 ml/g in destilliertem Wasser |
Produkttyp | Sephadex G-100 Media |
Format | Feste Beads |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich für das Entsalzen und den Pufferaustausch sehr großer Biomoleküle |
Produktcode | Marke | Flussrate | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11524885
|
Cytiva
17-0060-01 |
4,2 ml/min | 100 bis 310 μm in nasser Form, 100 bis 310 μm in trockener Form |
756.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11544885
|
Cytiva
17-0061-01 |
1 ml/min | 25 bis 100 μm in nasser Form, 10 bis 40 μm in trockener Form |
935.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Erhältlich in zwei Partikelgrößenbereichen
Feinpartikelgröße
- Partikelgröße, trocken: 40 bis 120 μm
- Fraktionierungsbereich, globuläre Proteine: 4000 bis 150,000
- Partikelgröße, trocken: 10 bis 40 μm
- Fraktionierungsbereich, globuläre Proteine: 4000 bis 100,000
Spezifikation
100 g | |
Sephadex G-100 Media | |
Nützlich für das Entsalzen und den Pufferaustausch sehr großer Biomoleküle | |
2 bis 10 | |
Große Biomoleküle |
15 bis 20 ml/g in destilliertem Wasser | |
Feste Beads | |
0.096 bar | |
Quervernetztes Dextran | |
4 bis 30 °C |