Learn More
Cytiva Sephadex™ G-100 Medien
Wird üblicherweise zum Entsalzen und Pufferaustausch sehr großer Biomoleküle verwendet
Marke: Cytiva 17-0060-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in zwei Partikelgrößenbereichen
Feinpartikelgröße
- Partikelgröße, trocken: 40 bis 120 μm
- Fraktionierungsbereich, globuläre Proteine: 4000 bis 150,000
- Partikelgröße, trocken: 10 bis 40 μm
- Fraktionierungsbereich, globuläre Proteine: 4000 bis 100,000
Spezifikation
100 g | |
100 bis 310 μm in nasser Form, 100 bis 310 μm in trockener Form | |
Sephadex G-100 Media | |
Nützlich für das Entsalzen und den Pufferaustausch sehr großer Biomoleküle | |
2 bis 10 | |
Große Biomoleküle |
4,2 ml/min | |
15 bis 20 ml/g in destilliertem Wasser | |
Feste Beads | |
0.096 bar | |
Quervernetztes Dextran | |
4 bis 30 °C |