Learn More
Cytiva Sephacryl™ S-500 Hochauflösende Medien
Hydrophile, starre Allydextran-/Bisacrylamid-Matrix für die schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen
Marke:  Cytiva 17-0613-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11550794
  • 1010.00 CHF / 750 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
750 ml
25 bis 75 μm
SephacrylHR Medium
40 bis 140 cm
5,9 in.
100 kPa
Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
4 bis 30 °C
> 125 cm/h
19 bis 230 l
Feste kugelförmige Beads
Ermöglicht schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen durch Gelfiltration im Labor- und Industriebereich
15 cm
3 bis 11
Polysaccharide, Makromoleküle und kleine Plasmide
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sephacryl™ S-500 Hochauflösende Medien > S-500 HR;750 ml