Learn More
Cytiva SEPHACRYL S-400 HR, 150 ML adsorption with long-term chemical
Hydrophile, starre Allydextran-/Bisacrylamid-Matrix für die schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen
Marke: Cytiva 17-0609-10
Description
Chromatographiemedien bieten eine gute Rückgewinnung und eine geringe unspezifische Adsorption. Ermöglicht die Gelfiltration im Labor- und Industriaßstab und kann in vorgepackten Säulen erworben werden.
- Zur Trennung von Polysacchariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und kleinen Plasmiden
- Hervorragende Aufreinigung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg
- Hohe Reproduzierbarkeit durch langfristige chemische und physikalische Stabilität
- Hohe Durchfluss- und Rückgewinnungsraten
- Gut geeignet für industrielle Anwendungen
- Lagerbedingungen: 20 % Ethanol; 4 °C bis 30 °C
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Volumina
Chemische Stabilität (stabil in allen gängigen Puffern):
- 1M Essigsäure, 8 M Harnstoff
- 6M Guanidin-HCl, 1 % SDS
- 2M NaCl, 24 % Ethanol
- 30% Propanol, 30 % Acetonitril
- 0.5 M NaOH (zur Reinigung)
- 3 bis 11 (langfristig und zur Arbeit)
- 2 bis 13 (kurzfristig)
- Unwesentliche Volumenvariation aufgrund von Veränderungen des pH-Werts oder der Ionenstärke
- Autoklavierbar: Bei 121 °C, pH 7 für 30 Minuten (nur Gel)
- Antimikrobielles Mittel: 20 % Ethanol
Specifications
150 ml | |
25 bis 75 μm | |
SephacrylHR Medium | |
40 bis 140 cm | |
5,9 in. | |
100 kPa | |
Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid | |
4 bis 30 °C |
150 cm/h | |
19 bis 230 l | |
Feste kugelförmige Beads | |
Ermöglicht schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen durch Gelfiltration im Labor- und Industriebereich | |
15 cm | |
3 bis 11 | |
Polysaccharide, Makromoleküle und kleine Plasmide |
Safety and Handling
- Sephacryl S-400 High Resolution, 150 ml
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.