Learn More
Cytiva SEPHACRYL S-200 HR 750 ML
Hydrophile, starre Allydextran-/Bisacrylamid-Matrix für die schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen
Marke:  Cytiva 17-0584-01
Artikelnummer. 11570784
  • 1010.00 CHF / 750 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
750 ml
25 bis 75 μm
SephacrylHR Medium
40 bis 140 cm
5,9 in.
100 kPa
Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
4 bis 30 °C
150 cm/h
19 bis 230 l
Feste kugelförmige Beads
Ermöglicht schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Antikörpern, Serumproteinen und mittelgroßen Proteinen durch Gelfiltration im Labor- und Industriebereich
15 cm
3 bis 11
Antikörper, Serum und mittlgroße Proteine
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva SEPHACRYL S-200 HR 750 ML > S-200 HR;750 ml