Learn More
BD Sentry™ Sicherheitslanzette
Ermöglicht eine schnelle und sichere Blutentnahme aus der Fingerspitze
Marke: BD 369523
77.72 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Abgabe auf Knopfdruck.
- Mechanismus zur Vermeidung von Wiederverwendung und Nadelstichverletzungen
- Einfache Entsorgung in Sammelbehältern für spitze Gegenstände
Spezifikation
Grün | |
Ja | |
100/Packung |
1,8 mm | |
23G | |
Steril |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24098Gültig bis zum: 2025-07-16