Learn More
WTW™ SenTix™ SP-T 900 IDS pH-Elektrode
WTW™ SenTix™ SP T 900 IDS pH-Elektroden sind für die pH-Einstichmessung bei Lebensmitteln wie Fleisch, Obst oder Käse konzipiert.
Marque: WTW™ 103752
387.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Für die digitale IDS-pH-Einstichmessung bei festen Lebensmitteln wie Käse, Obst oder Fleisch
- Mit Speermembran, Lochdiaphragma und Polymerelektrolyt
- Einfacher Elektrodenaustausch dank der im Sensor gespeicherten Kalibrierdaten
- Integrierte QSC-Sensorqualitätsüberwachung
- Integrierte Temperatursonde
- Speicher für 10 Kalibrierungen
- SenTix™ Sp-T 900: 1,5 m langes Kabel mit wasserdichtem Digitalanschluss
- SenTix™ Sp-T 900-P: Steckkopf für AS/IDS-x-Kabel oder drahtloses Modul IDS WLM-S
Spécification
Glas | |
0 °C bis 80 °C | |
SenTix™ Sp-T 900 | |
1,5 m |
2 bis 13 | |
Polymer | |
65/25 mm | |
15 mm (oben), 5 mm (unten) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
WTW™ SenTix™ SP-T 900 IDS pH-Elektrode > Glasschaft
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu