missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ SenTix™ 980 digitale IDS-pH-Elektrode

pH-Elektroden sind die am häufigsten verwendeten elektrochemischen Sensoren

Marke:  WTW™ 103780

303.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10805371

  • 312.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

IDS Sensoren mit Kalibrierspeicher für 10 Kalibrierungen und Seriennummernübermittlung:
SenTix™ 940: Wartungsarme Gelelektrolyt pH Elektrode mit eingebautem Temperaturfühler, QSC-fähig, pH 0 bis 14, Temperaturbereich 0 bis 80°C
SenTix™ 950: kombinierte pH Elektrode mit Kunststoffschaft, Elektrolyt 3 mol/l KCl, mit Temperaturfühler, sonst wie SenTix™ 940.
SenTix™ 980: präzise kombinierte pH Elektrode mit Glasschaft, Elektrolyt 3 mol/l KCl, mit Temperaturfühler, Platindrahtdiaphragma, QSC-fähig, pH 0 bis 14, Temperaturbereich 0 bis 100°C
TetraCon™ 925: Robuste, universelle 4-Pol Graphitleitfähigkeitsmesszelle mit eingebautem Temperaturfühler, Messbereich 10μS/cm bis 2000 mS/cm v. Mw., 0 bis 100°C, Zellkonstante 0,475 cm-1
LR 925/01: 2-Pol Edelstahlleitfähigkeitsmesszelle für niedrige Leitfähigkeiten, mit eingebautem Temperaturfühler, Durchflussgefäss, Messbereich 0,01μS/cm bis 200μS/cm, 0 bis 100°C Zellkonstante 0,1 cm-1
FDO™ 925: Extrem schneller (T99<60s) und präziser optischer IDS Sauerstoffsensor für den Feld- und Laboreinsatz. Handlich und leicht, passt in alle BSB-Flaschenformate. Wasserdicht für Tiefenmessungen bis 25 m. Abgeschrägte, luftblasenabweisende Membran, Grünlichttechnologie für lange Lebensdauer. O2-Konzentration: 0,00 bis 20,00mg/L, O2-Sättigung: 0,0 bis 200,0% O2-Partialdruck: 0,0 bis 400 hPa.
Typ: SenTix™ 980
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Festes Kabel
Glasschaft, Platindrahtmembran
0 °C bis 100 °C
Labor
SenTix™ 980
±0.004
Tauchen Sie die Elektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3mol/l, Ag+ frei), pH-Kombinationselektroden dürfen nicht trocken oder in desionisiertem Wasser gelagert werden
0 °C bis 100 °C
120 mm
Platin
0 bis 14
IDS pH/ORP Elektroden
1.5 m Kabel
± 0,2
NTC
± 0,2 °C
1.5 m
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
WTW™ SenTix™ 980 digitale IDS-pH-Elektrode > Material:Glasschaft, Platindrahtmembran; Leitfähigkeit:Festes Kabel; pH-Bereich:0 bis 14

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt