missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Basis pH-Einstabmeßkette SenTix 22

PH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messungen, aber auch für Routinemessungen im Labor

Marke:  WTW™ 103633

154.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10536461

  • 167.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

pH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messgeräte, aber auch für Routinemessungen im Labor Die Elektroden erfordern außer gelegentlicher Reinigung keine Wartung und sind daher besonders wirtschaftlich. Für anspruchsvolle Messungen im Labor gibt es SenTix™ Elektroden mit 3 mol/l KCl flüssigem Elektrolyt, einfach zu reinigender Glaswelle und Platinmembran. Diese Elektroden können auch bei schwierigen Proben verwendet werden. Und wenn Sie eine Elektrode mit flüssigem Elektrolyt für tragbare Messungen benötigen: Der SenTix™ 51/52 mit Kunststoffschaft, integriertem Temperatursensor und Keramikmembran meistert nahezu jede Messaufgabe, auch im Feld.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Festes Kabel
Kunststoffschaft, Fasermembran
0 °C bis 80 °C
Vario pH-Messgerät
SenTix™ 22
0 °C bis 80 °C
120 mm
Faser
0 bis 14
SenTix™ pH-Elektrode
BNC-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel
Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden
1 m
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
WTW™ Basis pH-Einstabmeßkette SenTix 22 > Material:Kunststoffschaft, Faser-Diaphragma; Konnektivität:Festes Kabel; Elektrodenstecker:BNC; pH-Bereich:0 bis 14

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt