Learn More
Cytiva Sentino™ GN-6 Membran
Filterdispensions-Packungen für Sentino Spender eignen sich ideal für Mikrobiologie-Testlabore mit hohem Durchsatz.
Marke:  Cytiva 68121
Artikelnummer. 17164591
  • 141.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für Mikrobiologie-Prüflabore mit hohem Durchsatz, die nach ergonomischen, schnelleren Methoden für den Umgang mit einzelnen Membranen suchen
  • Gammabestrahlt und gebrauchsfertig
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Metricel Zellulosemischester
Steril
Sentino Spender-Pack
0,45 μm
Schwarze Rasterlinien
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sentino™ GN-6 Membran > 0,45 μm