Learn More
Greiner Bio-One SensoPlate™ LoBase 1536-Well-Mikrotiterplatte mit Glasboden
Kompatibel mit Zellkulturmedien
Marke: Greiner Bio-One 783892
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Alphanumerische Well-Kodierung
Spezifikation
Standard | |
32 x 48 | |
Durchsichtig | |
1536 | |
Steril | |
16 | |
16/Karton | |
128 x 85 x 10 mm |
Mit Deckel | |
Nicht autoklavierbar | |
Borosilikatglas, Polystyrol | |
3 bis 10 μl | |
Abgerundet quadratisch | |
1 | |
4 °C bis 37 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One SensoPlate™ LoBase 1536-Well-Mikrotiterplatte mit Glasboden > Schwarz mit ransparentem Boden
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur