Learn More
Sensititre™ YeastOne™ YO10 AST-Platte
Vereinfachen von Hefetests für Candida sp. und geringere Kosten pro Test mit dieser Platte mit neun Antimykotika, einschließlich Anidulafungin und Micafungin
Marke: Thermo Scientific Oxoid YYO10
324.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
389.53 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vereinfachen von Hefetests mit der Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ YO10 AST-Platte mit neun Antimykotika, einschließlich Anidulafungin und Micafungin. Das kolorimetrische Thermo Scientific™ alamarBlue™ Reagenz bietet eine zuverlässige, einfache und konsistente Bestimmung des Endpunkts mit visueller Ablesung für effiziente Arbeitsabläufe und präzise Ergebnisse.
Vereinfachen von Hefetests mit der Sensititre YeastOne YO10 AST-Platte mit neun Antimykotika, einschließlich Anidulafungin und Micafungin.
- Problemlose Bestandskontrolle durch Lagerung bei Raumtemperatur
- Die Einzelverpackung ermöglicht Laboren das Testen jeweils einer Platte, sodass ungenutzte Platten nicht vergeudet werden.
- Einschließlich skalierter QK-Bereiche zur unmittelbaren Qualitätskontrolle der Testverfahren
- Schnelle Ergebnisse für Kliniker und Ärzte durch 24-stündige Inkubationszeit
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Die Produkte VersaTREK™ und Sensititre™ sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Various | |
Sensititre YeastOne mit Anidulafungin und Micafungin | |
Mikrobiologische Medien | |
Candida sp., Cryptococcus sp. | |
24 bis 25 h oder 48 bis 72 h für Cryptococcus | |
Box | |
Manuell | |
20 μl |
YeastOne Bouillon (Artikel-Nr. Y3462) | |
Various | |
Minimum Inhibitory Concentration (MIC) | |
35 °C O2 | |
1 | |
10/Pkg. | |
Candida Species | |
100 μl |
CE/IVD-Kennzeichnung.