Learn More
Sensititre™ BOPO6F Vet AST-Platte für Rind/Schwein
Durchführung eines präzisen ASTs mit einer Rind/Schwein-spezifischen Formulierung, die antimikrobielle Substanzen für landwirtschaftliche Nutztiere enthält, unter Verwendung dieser praktischen Platte.
Marke: Thermo Scientific YBOPO6F
304.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durchführung präziser ASTs mit einer Rind/Schwein-spezifischen Formulierung, die antimikrobielle Substanzen für landwirtschaftliche Nutztiere enthält, mit der Thermo Scientific™ Sensititre™ BOPO6F AST-Platte für Rind/Schwein. Die Sensititre BOPO6F AST-Platte für Rind/Schwein liefert genaue Ergebnisse auf einer einzigen Platte und reduziert damit den Bedarf an Offline-Tests und Testwiederholungen.
Erzielen Sie zuverlässige, konsistente Ergebnisse für nicht-anspruchsvolle grampositive und gramnegative Isolate tierischen Ursprungs mit der Sensititre BOPO6F Platte für Rind/Schwein.
- Lange Haltbarkeit und Lagerung bei Raumtemperatur vereinfachen die Bestandskontrolle.
- Die Einzelverpackung ermöglicht Laboren das Testen jeweils einer Platte, sodass ungenutzte Platten nicht vergeudet werden.
- Einschließlich skalierter QK-Bereiche zur unmittelbaren Qualitätskontrolle der Testverfahren
- Automatisierte oder manuelle Ableseoptionen bieten höchste Flexibilität.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Die Produkte VersaTREK™ und Sensititre™ sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Various | |
AST Plate | |
Veterinary AST, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) | |
Bovine/Porcine Isolates |
Various | |
Non-fastidious, Gram-positive and Gram-negative Veterinary Isolates | |
10/Pkg. |