Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-105 aus Polyurethan
Für leichte Anwendungen, die hohen Komfort und hohe Abriebfestigkeit erfordern.
36.70 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388:0030
Stulpenmaterial Nylon
Produkttyp Leichte Handschuhe
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12680922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
48105100
10
36.70 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12600932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
48105060
6
36.70 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12690922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
48105110
11
36.70 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12630932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
48105090
9
36.70 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12610932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
48105070
7
36.70 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12620932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
48105080
8
36.70 CHF
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Industrielle Handschuhe
  • Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
  • Präzise Handhabung von kleinen Objekten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
  • Verbesserte Sicherheit, Fingerfertigkeit und lange Lebensdauer
Anwendungen:
  • Montage, Prüfung und Verpackung von Kleinteilen
  • Einfache Montagearbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Polyurethan
Nylon
Weiß
Nylon
Abriebfestigkeit
Norm der KATEGORIE II EN 388:0030
Leichte Handschuhe
Strick
12 Paar
48-105
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-105 aus Polyurethan