Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-100 aus Polyurethan
Für leichte Anwendungen, die hohen Komfort und hohe Abriebfestigkeit erfordern.
36.40 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388:4131 |
Stulpenmaterial | Nylon |
Coating Material | Polyurethan |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12660912
|
Ansell™
48100100 |
10 |
36.40 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12670912
|
Ansell™
48100110 |
11 |
36.40 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12680912
|
Ansell™
48100060 |
6 |
36.40 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12690912
|
Ansell™
48100070 |
7 |
36.40 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12600922
|
Ansell™
48100080 |
8 |
36.40 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12610922
|
Ansell™
48100090 |
9 |
36.40 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Hohe Abriebfestigkeit für längere Lebensdauer
- Das dünne Futter und die dünne Beschichtung sorgen für hohe Geschicklichkeit und Beweglichkeit
- Sensilite 48-100 ermöglicht extreme Fingerfertigkeit, wenn Präzision gefragt ist
- Weiße Farbe zur Sicherung der Prozessqualität und zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
- Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
- Präzise Handhabung von kleinen Objekten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
- Verbesserte Sicherheit, Fingerfertigkeit und lange Lebensdauer
Anwendungen:
- Montage und Demontage von Anlagen
- Fahrgestellmontage, Karosseriebau
- Anlagenreparatur und -wartung
- Be- und Entladen rauer Teile oder Kisten
- Kommissionierung von Teilen und Zubehör
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
Spezifikation
Polyurethan | |
Nylon | |
Leichte Handschuhe | |
Strick | |
Handfläche beschichtet | |
Abriebfestigkeit |
Norm der KATEGORIE II EN 388:4131 | |
Polyurethan | |
48-100 | |
Nylon | |
12 Paar | |
48-100 |