Learn More
Semperit™ Semperguard™ Comfort Schutzhandschuhe aus Latex
Die Semperguard™ Comfort Untersuchungshandschuhe aus Latex sind puderfrei, bieten ausgezeichnete Elastizität und sind sehr bequem zu tragen.
18.63 CHF - 19.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420, EN 374 und EN 455
Klassifikation CE-Klasse I
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15383874
Unterlagen ansehen
Semperit™
3000001282
L
18.63 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15303884
Unterlagen ansehen
Semperit™
3000001280
S
18.72 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15313884
Unterlagen ansehen
Semperit™
3000001283
XL
19.00 CHF
90 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15393874
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Semperit™
3000001281
M
18.63 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturkautschuk
  • Hautfreundlich
  • Puderfrei
  • Ausgezeichnete Elastizität, gutes Tastgefühl und hoher Tragekomfort
  • Gute Griffifgkeit und einfaches Anziehen
  • Frei von Phthalaten und Weichmachern
  • CE-Kategorie: Medizinprodukt der Klasse I; Einweg-Schutzhandschuhe für komplexe Risiken der Kategorie III
  • Geprüft und zertifiziert gemäß 1935/2004
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
EN 420, EN 374 und EN 455
Weiß
Ja
Latex
Untersuchungshandschuhe
0,2 mm
Arbeitssicherheit, Pflege, Labor/Pharma, Reinigung/Hygiene, Lebensmittel, Einzelhandel/Haushalt
Ja
Chemikalien
CE-Klasse I
Zur einmaligen Verwendung
Nein
Puderfrei
Unsteril
Texturiert
Gerollt
Spenderbox
240 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Semperit™ Semperguard™ Comfort Schutzhandschuhe aus Latex