Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummi-Schutzhandschuhe Artikelnummer.: 12576756
Zum Warenkorb hinzufügen
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummi-Schutzhandschuhe
Artikelnummer. 12576756
8,5
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Artikelnummer. 12576756
Marke: SemperIt™ 3000006243
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die pulverfreien Semperit™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummischutzhandschuhe bieten einen ausgezeichneten Griff. Die Handschuhe mit gerolltem Aufschlag sind innen glatt, während die äußere mikoraue Oberfläche selbst bei Nässe einen festen Griff bietet.
  • Höchster Tragekomfort und besonders einfaches Anziehen dank der speziellen Innenbeschichtung
  • Sehr gute Greifeigenschaften durch die spezielle Außenoberflächenbehandlung bei der Produktion
  • Die anatomische Form verringert die Ermüdung der Hände
  • Besonders hautfreundlich und puderfrei durch intensive Reinigung/Waschen
  • Erhältlich in 6 Größen, einschließlich Zwischengrößen für optimale Passform
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Material Latex
Gepudert Gepudert
Größe 8,5
Dicke (metrisch) 0,21 mm
Länge (metrisch) 280 mm
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummi-Schutzhandschuhe >