Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummi-Schutzhandschuhe
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Höchster Tragekomfort und besonders einfaches Anziehen dank der speziellen Innenbeschichtung
- Sehr gute Greifeigenschaften durch die spezielle Außenoberflächenbehandlung bei der Produktion
- Die anatomische Form verringert die Ermüdung der Hände
- Besonders hautfreundlich und puderfrei durch intensive Reinigung/Waschen
- Erhältlich in 6 Größen, einschließlich Zwischengrößen für optimale Passform
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Material | Latex |
Gepudert | Gepudert |
Größe | 6 |
Dicke (metrisch) | 0,21 mm |
Länge (metrisch) | 270 mm |
Dokumentation
Product Information
Product Information
SEM005 semperclean e V1 230210 01
DateigrößeVersion: 325.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC Gummi-Schutzhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur