Learn More
Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe Artikelnummer.: 15523536
Zum Warenkorb hinzufügen
Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe
Artikelnummer. 15523536
XL
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Artikelnummer. 15523536
Marke: Semperit™ 3000001630
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Schutzhandschuhe aus blauem Nitril, latexfrei und sehr robust. Semperit™ Semperguard™ Xpert-Schutzhandschuhe aus Nitril sind puderfrei und bieten hervorragenden Schutz gegen hautreizende Stoffe.
  • PSA-Kategorie III (Komplexe Risiken)
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hautreizenden Stoffen
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Pulverfrei
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ohne Silikonzugabe
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III
Klassifikation Kategorie III
Beschreibung Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe XL
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,26 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einweghandschuh für Pharma- und Laboranwendungen
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe >