Learn More
Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe
Einweg-Schutzhandschuhe aus blauem Nitril, latexfrei und sehr robust. Semperit™ Semperguard™ Xpert-Schutzhandschuhe aus Nitril sind puderfrei und bieten hervorragenden Schutz gegen hautreizende Stoffe.
Marke: Semperit™ 3000001629
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PSA-Kategorie III (Komplexe Risiken)
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hautreizenden Stoffen
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Pulverfrei
- Gute chemische Beständigkeit
- Ohne Silikonzugabe
Spezifikation
CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III | |
Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Beidhändig | |
Nitril | |
Nitril-Untersuchungshandschuh | |
Unsteril | |
Einweghandschuh für Pharma- und Laboranwendungen | |
100/Packung |
Kategorie III | |
Blau | |
Teilweise texturiert | |
Ja | |
Puderfrei | |
L | |
0,26 mm | |
Gerollt | |
240 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe > Größe: Groß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur