Learn More
SemperIt™ Semperguard™ gepuderte Schutzhandschuhe aus Latex
Die aus hochwertiger, weicher Latexfolie gefertigten Semperguard™ Schutzhandschuhe sind leicht gepudert und mit einer mikroaufgerauten Außenfläche versehen.
27.20 CHF - 27.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, PSA-Kategorie III |
---|---|
Klassifikation | Geprüft und zertifiziert gemäß 1935/2004 |
Coating Material | Glatte Innenseite, texturierte Fingeraußenseite |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10680233
|
SemperIt™
3000001418 |
XL | N/A | ||||||
10313592
|
SemperIt™
3000001417 |
L | N/A | ||||||
11743017
|
SemperIt™
3000001415 |
S | N/A | ||||||
11753017
|
SemperIt™
3000001416 |
M | N/A | ||||||
11733017
|
SemperIt™
3000001414 |
XS | N/A | ||||||
Beschreibung
- Beidhändig
- Gerolltes Bündchen
- Naturfarben
- Einweg
Spezifikation
CE-Klasse I, PSA-Kategorie III | |
Glatte Innenseite, texturierte Fingeraußenseite | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Beidhändig | |
Gepudert | |
0,2 mm | |
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln | |
Spenderbox | |
Gepuderter Latex |
Geprüft und zertifiziert gemäß 1935/2004 | |
Naturfarben | |
Fingerspitze texturiert | |
Naturkautschuk | |
Unsteril | |
Texturiert | |
Gerollt | |
Flach | |
240 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SemperIt™ Semperguard™ gepuderte Schutzhandschuhe aus Latex