Learn More
Halbflüchtiger organischer Mix A, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep 5252-A
Artikelnummer. 15245786
  • 136.00 CHF / 1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Halbflüchtige organische Stoffe Mischung A
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
1 ml
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Für die US-EPA-Methode 525
Aceton
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Halbflüchtiger organischer Mix A, SPEX CertiPrep™ > 1 ml; 2 ml-Glasampulle mit Skala
Produkt nur für den Laborgebrauch