Learn More
Tocris Bioscience™ Selinexor
Selective exportin 1 (XPO1/CRM1) inhibitor
207.00 CHF - 808.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2Z)-3-[3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-2-propenoic acid 2-(2-pyrazinyl)hydrazide |
---|---|
CAS | 1393477-72-9 |
Ziel | Antiviral Compounds |
Summenformel | C17H11F6N7O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18737176
|
Tocris Bioscience™
7760/10 |
10 mg |
207.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18736116
|
Tocris Bioscience™
7760/50 |
50 mg |
808.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Selinexor is an inhibitor of the exportin 1 (XPO1/CRM1) nuclear exporter. Shows selectivity for TNBC over ER-positive breast cancer cell lines (IC50 values are 11-550 nM and >1000 nM, respectively), and reduces growth of xenografts. Inhibits growth of thyroid cancer cell lines (IC50 = 150-500 nM), potentiates the anti-tumor effects of Olaparib (Cat. No. 7579) in ovarian cancer and breast cancer. Also a potent inhibitor of SARS-CoV-2 replication in vitro (EC50 = 10 nM) and downregulates the production of pro-inflammatory cytokines including TNF-α and IL-6.Spezifikation
(2Z)-3-[3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-2-propenoic acid 2-(2-pyrazinyl)hydrazide | |
1393477-72-9 | |
Antiviral Compounds | |
C17H11F6N7O |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Selinexor