Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
451.00 CHF - 964.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17758417
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X9SS |
8 in. | 9 in. |
667.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17728417
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X12SS |
8 in. | 12 in. |
621.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17738417
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X14SS |
8 in. | 14 in. |
697.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17748417
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB8X30SS |
8 in. | 30 in. |
697.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17708327
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB10X12SS |
10 in. | 12 in. |
682.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17718327
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB10X20SS |
10 in. | 20 in. |
795.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17728327
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB10X25SS |
10 in. | 25 in. |
451.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17738327
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X12SS |
12 in. | 12 in. |
728.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17758327
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X16SS |
12 in. | 16 in. |
749.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17768327
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X17SS |
12 in. | 17 in. |
764.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17778327
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X18SS |
12 in. | 18 in. |
769.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17788327
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X20SS |
12 in. | 20 in. |
964.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17798327
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X24SS |
12 in. | 24 in. |
815.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17708337
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X32SS |
12 in. | 32 in. |
882.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17718337
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB12X34SS |
12 in. | 34 in. |
902.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten | |
Tyvek | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Bis zu 125 °C | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Indikator für Dampfsterilisation | |
Unsteril | |
Ja | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Bis zu 250 °F | |
8 mil | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag |