Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 25 to 32 in. wide
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 25 to 32 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
733.00 CHF - 1165.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17728367
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB25X32SS |
25 in. | 32 in. |
1050.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17738367
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB25X37SS |
25 in. | 37 in. |
805.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17748367
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB26X28SS |
26 in. | 28 in. |
733.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17758367
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB26X30SS |
26 in. | 30 in. |
754.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17768367
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB28X40SS |
28 in. | 40 in. |
1085.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17798367
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB30X30SS |
30 in. | 30 in. |
1090.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17708377
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB30X32SS |
30 in. | 32 in. |
826.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17718377
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB30X36SS |
30 in. | 36 in. |
846.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17728377
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB30X40SS |
30 in. | 40 in. |
1090.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17738377
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB30X43SS |
30 in. | 43 in. |
1165.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17748377
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB32X32SS |
32 in. | 32 in. |
836.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17758377
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB32X34SS |
32 in. | 34 in. |
836.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17768377
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB32X42SS |
32 in. | 42 in. |
1115.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Indikator für Dampfsterilisation | |
Unsteril | |
Ja | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Bis zu 250 °F | |
8 mil | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Bis zu 125 °C | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag |