Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
641.00 CHF - 990.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Autoclave Bag
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17738357
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB20X20SS
20 in. 20 in.
641.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17748357
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB20X32SS
20 in. 32 in.
697.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17758357
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB20X40SS
20 in. 40 in.
990.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17768357
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB23X30SS
23 in. 30 in.
697.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17778357
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X24SS
24 in. 24 in.
703.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17798357
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X36SS
24 in. 36 in.
790.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17708367
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X42SS
24 in. 42 in.
841.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17718367
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X44SS
24 in. 44 in.
841.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Designed for steam sterilization
  • Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Integrated steam indicator
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Certificates of conformance included with shipment
Spezifikation
Spezifikation
Autoclave Bag
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisierung
Indikator für Dampfsterilisation
Unsteril
Autoclave Bag
Autoclave Bag
Autoclave Bag
Autoclave Bag
Autoklavierbar
Selbstversiegelnd
Ja
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Tyvek
Ja
Autoclave Bag
Autoclave Bag
Autoclave Bag
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide