Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
47.23 CHF - 84.02 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Beschichtung | None |
Farbe | Grau, Clear |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17811549
|
Brady™
173738 |
1 x 1 in. | 25.4 mm | Quadratisch |
61.62 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17851549
|
Brady™
173784 |
1.5 x 0.25 in. | 38.1 mm | Rechteck |
77.18 CHF
750 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17831679
|
Brady™
173797 |
1.5 x 0.5 in. | 38.1 mm | Rechteck |
84.02 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17801579
|
Brady™
173811 |
1.5 x 0.75 in. | 38.1 mm | Rechteck |
59.70 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17851499
|
Brady™
173823 |
1.5 x 1 in. | 38.1 mm | Rechteck |
79.34 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17881439
|
Brady™
173835 |
1,5 x 1,5 in. | 38.1 mm | Quadratisch |
81.52 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17861509
|
Brady™
173751 |
2.5 x 1 in. | 63.5 mm | Rechteck |
47.23 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17881409
|
Brady™
173762 |
4 x 1 in. | 101.6 mm | Rechteck |
56.42 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17841559
|
Brady™
173847 |
4 x 1.5 in. | 101.6 mm | Rechteck |
76.39 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17871399
|
Brady™
173855 |
6 x 1.5 in. | 152.4 mm | Rechteck |
63.28 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Selbstlaminierende Etiketten mit einem grauen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
- Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
- UL-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Permanent Acrylic | |
Grau, Clear | |
Ausgestanzt | |
Single-side Printable | |
Etiketten | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Nein | |
-70°C to +70°C | |
0.102 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matt | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-94°F to +158°F | |
0,004 in. |