Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
Marke: Brady™ 173751
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstlaminierende Etiketten mit einem grauen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
- Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
- UL-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Permanent Acrylic | |
Grau, Clear | |
Ausgestanzt | |
Single-side Printable | |
Etiketten | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Nein | |
Rechteck | |
-70°C to +70°C | |
0.102 mm | |
2.5 in. | |
25.4 mm | |
25.4 mm | |
63.5 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matt | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
100 Labels | |
-94°F to +158°F | |
0,004 in. | |
2.5 x 1 in. | |
1 in. | |
1 in. | |
0,75 in. | |
19.05 mm |