Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Kryo-Etiketten
Kennzeichnen Sie Röhrchen und Ampullen in Laboren zuverlässig für die kryogenische Lagerung mit dem selbstlaminierenden, äußerst dünnen Polyester-Etikettenmaterial (B-461). Das Material kann mit einem kompakten, tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
49.90 CHF - 92.60 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17831799
|
Brady™
170883 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 0,375 x 1,125 in. | BMP51, M511 | Ausgestanzt |
84.10 CHF
360 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17831829
|
Brady™
170880 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 0,5 x 1,125 in. | BMP51, M511 | Ausgestanzt |
92.60 CHF
360 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17900730
|
Brady™
170766 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 0,5 x 1,65 in. | BMP41, BMP51, M511 | Ausgestanzt |
59.20 CHF
180 Stück |
|
||
17990720
|
Brady™
170767 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 0,5 x 1,75 in. | BMP41, BMP51, M511 | Ausgestanzt |
63.10 CHF
180 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17980720
|
Brady™
170768 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 0,5 x 2,2 in. | BMP41, BMP51, M511 | Ausgestanzt |
54.50 CHF
140 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17900680
|
Brady™
170769 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 0,6 x 1,8 in. | BMP41, BMP51, M511 | Ausgestanzt |
70.75 CHF
180 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17920730
|
Brady™
170770 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 0,6 x 2,625 in. | BMP41, BMP51, M511 | Ausgestanzt |
57.55 CHF
120 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17831719
|
Brady™
170878 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 1 x 1,75 in. | BMP51, M511 | Ausgestanzt |
77.85 CHF
180 Stück |
|
||
17801719
|
Brady™
170879 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 1 x 2,625 in. | BMP51, M511 | Ausgestanzt |
53.75 CHF
120 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17821799
|
Brady™
170882 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 1,5 x 2,25 in. | BMP51, M511 | Ausgestanzt |
74.70 CHF
140 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17891769
|
Brady™
170881 |
Schwarz auf Weiß/Transparent | 1,5 x 3,75 in. | BMP51, M511 | Ausgestanzt |
49.90 CHF
80 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17841819
|
Brady™
170875 |
Schwarz auf Weiß | 25 ft. x 0,375 in. | BMP41, BMP51, M511 | Kontinuierlich |
50.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17960760
|
Brady™
170765 |
Schwarz auf Weiß | 25 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Kontinuierlich |
56.60 CHF
1 Stück |
|
||
17871829
|
Brady™
170876 |
Schwarz auf Weiß | 25 ft. x 1 in. | BMP51, M511 | Kontinuierlich |
64.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17891779
|
Brady™
170877 |
Schwarz auf Weiß | 25 ft. x 1,25 in. | BMP51, M511 | Kontinuierlich |
71.40 CHF
1 Stück |
|
||
Beschreibung
- Vielseitig - ideal für gekrümmte Oberflächen wie Ampullen, Zentrifugen- und Teströhrchen, Halme und Objektträger
- Zuverlässig - beständig gegen extreme Temperaturen von -196°C bis 130°C, Eintauchen in Flüssigstickstoff sowie Verwendung in Autoklaven
- Chemiebeständig - widerstandsfähig gegen Ethanol, Toluen, Isopropanol, Xylen, DMSO, 50-prozentige Essigsäure, 10-prozentige Chlorwasserstoffsäure und 10-prozentige Clorox-Lösung
- Sicher - mit einem transparenten Schutzlaminat versehen, das den Aufdruck schützt und für die Sichtbarkeit des Inhalts sorgt
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Polyester | |
Etiketten | |
-321 bis +230 °F |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
0,0019 in. |