Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Kryo-Etiketten
Kennzeichnen Sie Röhrchen und Ampullen in Laboren zuverlässig für die kryogenische Lagerung mit dem selbstlaminierenden, äußerst dünnen Polyester-Etikettenmaterial (B-461). Das Material kann mit einem kompakten, tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170770
50.49 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17920730
  • 57.55 CHF / 120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vielseitig - ideal für gekrümmte Oberflächen wie Ampullen, Zentrifugen- und Teströhrchen, Halme und Objektträger
  • Zuverlässig - beständig gegen extreme Temperaturen von -196°C bis 130°C, Eintauchen in Flüssigstickstoff sowie Verwendung in Autoklaven
  • Chemiebeständig - widerstandsfähig gegen Ethanol, Toluen, Isopropanol, Xylen, DMSO, 50-prozentige Essigsäure, 10-prozentige Chlorwasserstoffsäure und 10-prozentige Clorox-Lösung
  • Sicher - mit einem transparenten Schutzlaminat versehen, das den Aufdruck schützt und für die Sichtbarkeit des Inhalts sorgt
  • Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Matt
Polyester
Etiketten
Laborbeschriftung
120 Etiketten/Kartusche
0,0019 in.
0,6 in.
6.7 cm
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Schwarz auf Weiß/Transparent
Ausgestanzt
Thermotransfer
Unsteril
BMP41, BMP51, M511
-321 bis +230 °F
0,6 x 2,625 in.
2,625 in.
0,5 in.