Learn More
Roetzmeier™ Selbstschließender 1,5-Zoll-Zapfhahn
Selbstschließender Zapfhahn für die komfortable und sichere Abgabe präziser Flüssigkeitsmengen.
Marke: Roetzmeier™ Z150
Beschreibung
- Zapfhahn für die Abgabe präziser Flüssigkeitsmengen.
- Selbstschließend
- Aus Edelstahl 304
- Dichtungen aus PTFE
- Kann mit allen Roetzmeier™ Sicherheitskanistern und -fässern mit 1,5-Zoll-Öffnung und separater Belüftung verwendet werden.
Spezifikation
Konus | |
Sicherheitskanister 05KZ, 10 KZ, 20 KZ, 20KDL und Sicherheitstransportwagen 25TZ | |
Edelstahl | |
1 |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.