Beschreibung
- Die neuen Schweißhelme und Gesichtsmasken von 3M verfügen über einen Atemschlauch des QRS-Typs (Quick Release Swivel, Schnellverriegelung), der das einhändige Anbringen und Entfernen ermöglicht
- Bei Verwendung des Adapters wird die Schutzklasse des Speedglas Schweißhelms 9100FX Air auf TH2 reduziert
- Die Lebensdauer des Atemschlauchs wird verlängert, wenn Sie eine Schlauchabdeckung oder einen robusten Atemschlauch aus Gummi verwenden
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Atemschlauch |
Länge (metrisch) | 52,5 bis 85 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Selbstregulierender Atemschlauch >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur