Learn More
Selensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377417
Zum Warenkorb hinzufügen
Selensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377417
50g
Click to view available options
Menge:
5g
50g
250g
Artikelnummer. 11377417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012574.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung als Oxidationsmittel, als Reagenz für Alkaloide
As an oxidizing agent, as a reagent for alkaloidsSelenous acid is used in steel guns, wherein it changes the color of the steel from silver-grey to blue-grey. It serves as an important component of the Mecke reagent, which is utilized for drug testing. It acts as a source of selenium. It acts as a reagent for alkaloids and an oxidizing agent. Further, it is used in labeling radiopharmaceuticals. It is involved in the organic synthesis for the preparation of glyoxal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-00-8
Summenformel H2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 128.98
MDL-Nummer MFCD00011331
InChI-Schlüssel MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC-Name Selensäure
SMILES O[Se](O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenous acid
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 70 °C (Zersetzung)
Dichte 3,004g/cm3 bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50g
Physikalische Form Kristallin
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,alcohol. Insoluble in ammoniaSoluble in water and ethanol.
Formelmasse 128.97
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM30J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number012574.18,012574.06,012574.30
ChargennummerP11I053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012574.18,012574.06,012574.30
ChargennummerA18Z046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012574.18,012574.06,012574.30
ChargennummerI01W030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012574.18,012574.06,012574.30
ChargennummerM29F100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012574.18,012574.06,012574.30
Name des Produkts
Selensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >