Learn More
Selenophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10581301
Selenophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 g, Glasflasche, 2.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
Artikelnummer. 10581301
Marke: Thermo Scientific Acros 271900025
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 288-05-1 | C4H4Se | 131.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-05-1
Summenformel C4H4Se
Molekulargewicht (g/mol) 131.04
MDL-Nummer MFCD00075487
InChI-Schlüssel MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenophen, selenophene, acmc-1cr2h
PubChem CID 136130
ChEBI CHEBI:30857
IUPAC-Name Selenophen
SMILES C1=C[Se]C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenophene
Schmelzpunkt -38.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5200g/mL
Siedepunkt 109.9°C to 110.1°C (752.0 mmHg)
Flammpunkt −2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5790 to 1.5810
Menge 2.5 g
UN-Nummer 1992
Relative Dichte 1.52
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: azeotrope with water, soluble in all organic solvents
Formelmasse 131.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0437467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Artikelnummer271900025,271900100
ChargennummerA0420076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2021 Artikelnummer271900025,271900100
ChargennummerA0389399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2020 Artikelnummer271900025,271900100
ChargennummerA0388832 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2020 Artikelnummer271900025,271900100
Name des Produkts
Selenophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >